Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXI1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13203R
BOSSBS-13203REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13203R
Anti-FOXI1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FOXI1 is a member of the FOX family of transcription factors. The FOX family is a large group of proteins (consisting of at least 43 members) that share a common DNA binding domain termed winged-helix or forkhead domain. FOX transcription factors play important roles in development, differentiation, aging and hormone responsiveness. Localizing to the nucleus, FOXI1 functions as a transcription factor. Mice with mutated forms of FOXI1 show defects in ear development, implying that FOXI1 plays a significant role in the developmental pathway of ears and, in particular, the cochlea and vestibulum. FOXI1 is an upstream transcription regulator of Pendrin (a protein associated with deafness), suggesting a role for FOXI1 in the pathogenesis of Pendred syndrome (PS), a condition of nonsyndromic hearing loss and enlarged vestibular aqueduct (EVA).

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FOXI1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité