Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXN1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13205R-FITC
BOSSBS-13205R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13205R-FITC
Anti-FOXN1 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The forkhead domain-containing gene family (Fox) comprises over 20 members in mammals and is defined by a conserved 110 amino-acid motif containing a winged helix structure DNA-binding domain. The members of this gene family have been implicated as key regulators of embryogenesis, cell cycling, cell lineage restriction and cancer. As such, FOXN2 contains a domain with homology to the forkhead DNA binding domain. FOXN2, or Human T-cell leukemia virus enhancer factor, is a 341 amino acid protein mapping to human gene FOXN2, which has been localized to human chromosome 2p16-p22. This protein, encoded by a 1239-bp cDNA isolated from the Jurkat cDNA library, is capable of binding to a region of the human T-cell leukemia virus long terminal repeat (HTLV-I LTR) located between amino acids 155 and 117. This purine-rich region is important in the regulation of gene expression by the Ets family of transcription factors. FOXN2 is a unique cellular gene that may function in the transcriptional regulation of HTLV-I LTR.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FOXN2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité