Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FOXRED1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13209R-A750
BOSSBS-13209R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13209R-A750
Anti-FOXRED1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
FOXRED1 is a 486 amino acid single-pass membrane protein. Utilizing FAD as a cofactor, FOXRED1 may act as a chaperone protein essential for the function of mitochondrial complex I. Mutations to FOXRED1 may result in mitochondrial complex I deficiency (MT-C1D), which results in a wide range of clinical maladies from lethal neonatal disease to adult onset neurodegenerative disorders. Common phenotypes of MT-C1D include cardiomyopathy, liver disease, Leigh syndrome, Leber hereditary optic neuropathy, and some forms of Parkinson disease. FOXRED1 exists as three alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene mapping to human chromosome 11q24.2. With approximately 135 million base pairs and 1,400 genes, chromosome 11 makes up around 4% of human genomic DNA and is considered a gene and disease association dense chromosome.

Type: Primary
Antigen: FOXRED1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 251-350/486
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité