Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FPGT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13211R-CY3
BOSSBS-13211R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13211R-CY3
Anti-FPGT Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Guanylyltransferase enzymes transfer one molecule of GTP to another molecule and also function in the transfer of guanosine nucleotides to sugar molecules. The carbohydrate moieties that are generated are covalently attached to cell surfaces and are necessary to ensure a surface contour that satisfies a variety of physiological roles. L-fucose is an important sugar in complex carbohydrates that is frequently found on plant and mammalian N-linked glycans. FPGT (Fucose-1-phosphate guanylyltransferase), also known as GFPP (GDP-L-fucose pyrophosphorylase), is a 594 amino acid cytoplasmic protein that catalyzes the formation of GDP-L-fucose from L-fucose-1-phosphate and GTP. FPGT functions to reutilize the L-fucose that is produced uopn glycoprotein and glycolipid turnover.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FPGT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité