Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FREM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13213R-A647
BOSSBS-13213R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13213R-A647
Anti-FREM1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
FREM1 is a 2,179 amino acid protein that contains one C-type lectin domain, one Calx-beta domain and twelve CSPG repeats. Localized to the basement membrane of embryonic epidermal cells and secreted into extracellular space, FREM1 functions as an extracellular matrix protein that is essential for epidermal adhesion during embryogenesis and may also participate in epidermal differentiation. FREM1 exists as multiple alternatively spliced isoforms and is encoded by a gene which maps to human chromosome 9. Chromosome 9 contains 145 million base pairs and comprises 4% of the human genome, encoding nearly 900 genes. Hereditary hemorrhagic telangiectasia, which is characterized by harmful vascular defects, and Familial dysautonomia, are both associated with chromosome 9. Notably, chromosome 9 encompasses the largest interferon family gene cluster.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FREM1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité