Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FRG1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13215R
BOSSBS-13215REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13215R
Anti-FRG1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene maps to a location 100 kb centromeric of the repeat units on chromosome 4q35 which are deleted in facioscapulohumeral muscular dystrophy (FSHD). It is evolutionarily conserved and has related sequences on multiple human chromosomes but DNA sequence analysis did not reveal any homology to known genes. In vivo studies demonstrate the encoded protein is localized to the nucleolus. [provided by RefSeq, Jul 2008].

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FRG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité