Anti-FSD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Fournisseur: Bioss
BS-13220R-A750
BOSSBS-13220R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13220R-A750
Anti-FSD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
May be involved in microtubule organization and stabilization.
Type: Primary
Antigen: FSD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 421-496/496
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse; Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité