Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FSD1L Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13221R
BOSSBS-13221REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13221R
Anti-FSD1L Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FSD1L is a 530 amino acid protein containing one B30.2/SPRY domain, one COS domain, and a fibronectin type-III domain. Existing as three alternatively spliced isoforms, FSD1L is expressed primarily in brain, with lower levels of expression found in thymus, pituitary and testis. FSD1L may function in microtubule binding during interphase and is encoded by a gene that maps to human chromosome 9q31.2. Chromosome 9 consists of about 145 million bases andd comprises approximately 4% of the human genome and encodes nearly 900 genes. Considered to play a role in gender determination, deletion of the distal portion of 9p can lead to development of male to female sex reversal, the phenotype of a female with a male X,Y genotype.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: FSD1L/CCDC10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité