Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AKTIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13223R-A555
BOSSBS-13223R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13223R-A555
Anti-AKTIP Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
Fused toes protein homolog (FTS), also known as AKT-interacting protein (AKTIP) and Ft1, is a 292 amino acid protein that localizes to the cytoplasm and the cell membrane. A member of the ubiquitin-conjugating enzyme family, FTS binds directly to AKT1 to regulate apoptosis in a cell population. AKT1 is a protein that plays a critical role in a number of cellular responses, such as cell growth, protein synthesis, and antiapoptotic signaling. The interaction of FTS and AKT1 enhances the phosphorylation and activation of AKT1, which, through an AKT1/GSK-3∫/NFATc1 signaling cascade, results in the increased production of the proapoptotic hormone Fas ligand and thus an increase in apoptosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: AKTIP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité