Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FUBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13224R-A647
BOSSBS-13224R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13224R-A647
Anti-FUBP1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Activation of FUSE, the far upstream element, is required for the proper ex-pression of the mammalian gene c-Myc in undifferentiated cells. The binding of FBP1 (FUSE-binding protein or far upstream element-binding protein) to FUSE is necessary for c-Myc expression, indicating that FBP1 functions as a growth-dependent regulator of c-Myc expression. Isolated from proliferating HL-60 cells, FBP1 (FBP), FBP2 and FBP3 comprise a family of single-stranded DNA-binding proteins that specifically bind to FUSE elements. The FBP transcription factors share a conserved central DNA-binding domain and show significant homology in their carboxyl-terminal activation domains. Expression of FBP1 is detected in undifferentiated cells and is substantially decreased following cellular differentiation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FUBP1/DNA helicase V/FBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité