Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FUBP1/2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13224R-A680
BOSSBS-13224R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13224R-A680
Anti-FUBP1/2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
FUBP1 Regulates MYC expression by binding to a single-stranded far-upstream element (FUSE) upstream of the MYC promoter. May act both as activator and repressor of transcription. FUBP2 Binds to the dendritic targeting element and may play a role in mRNA trafficking. Part of a ternary complex that binds to the downstream control sequence (DCS) of the pre-mRNA. Mediates exon inclusion in transcripts that are subject to tissue-specific alternative splicing. May interact with single-stranded DNA from the far-upstream element (FUSE). May activate gene expression. Also involved in degradation of inherently unstable mRNAs that contain AU-rich elements (AREs) in their 3'-UTR, possibly by recruiting degradation machinery to ARE-containing mRNAs.

Type: Primary
Antigen: FUBP1/2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 551-644/644
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité