Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SRSF10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13229R-A555
BOSSBS-13229R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13229R-A555
Anti-SRSF10 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
FUSIP1 is a member of the Serine/Arginine (SR) family of splicing factors. Members of the SR family all contain one or more RNA recognition motifs (RRM) and an SR-rich domain. SR factors are not only essential for constitutive splicing but also regulate splicing in a concentration-dependent manner by influencing the selection of alternative splice sites. Expressed in a variety of tissues with low expression in kidney, liver and heart, FUSIP1 localizes to the cytoplasm and nuclear speckles. In its dephosphorylated form (occurring during M phase of the cell cycle), FUSIP1 functions as a potent general repressor of pre-mRNA splicing and can interact with U1 SnRNP 70. In its phosphorylated form, FUSIP1 interacts with Tra-2∫ and, together, they may cooperate in the regulation of splicing. Four isoforms exist for FUSIP1. In neurons, FUSIP1 isoforms may act to either positively or negatively regulate alternative splicing.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: SRSF10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité