Anti-TUBG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-1322R-CY5
BOSSBS-1322R-CY5EA 371 EUR InStock
BOSSBS-1322R-CY5
Anti-TUBG1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Tubulin is the major constituent of microtubules. The gamma chain is found at microtubule organizing centers (MTOC) such as the spindle poles or the centrosome. Pericentriolar matrix component that regulates alpha/beta chain minus-end nucleation, centrosome duplication and spindle formation.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: TUBG1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité