Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FXYD6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13234R-A750
BOSSBS-13234R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13234R-A750
Anti-FXYD6 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The mammalian FXYD family maintains Na+ and K+ gradients between the intracellular and extracellular milieus of cells in processes such as renal Na+-reabsorption, muscle contraction and neuronal excitability. FXYDs are single-span membrane proteins that share a 35 amino acid signature domain, beginning with the sequence PFXYD and containing seven invariant and six conserved amino acids. Members of the FXYD family include FXYD1 (PLM, phospholemman), FXYD2 (the g subunit of the Na+/K+-ATPase), FXYD3 (Mat8, mammary tumor protein), FXYD4 (CHIF) and FXYD5 (RIC). FXYD6 is expressed in various epithelial cells bordering the endolymph space and in the auditory neurons. FXYD6 co-localizes with Na+/K+-ATPase in the stria vascularis and can be co-immunoprecipitated with Na+/K+-ATPase. After expression, FXYD6 associates with Na+/K+-ATPase alpha1-beta1 and alpha1-beta2 isozymes, which are preferentially expressed in different regions of the inner ear and also with gastric and non-gastric H+/K+-ATPase.

Type: Primary
Antigen: FXYD6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 15-75/95
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité