Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FZR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13240R-CY3
BOSSBS-13240R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13240R-CY3
Anti-FZR1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Key regulator of ligase activity of the anaphase promoting complex/cyclosome (APC/C), which confers substrate specificity upon the complex. Associates with the APC/C in late mitosis, in replacement of CDC20, and activates the APC/C during anaphase and telophase. The APC/C remains active in degrading substrates to ensure that positive regulators of the cell cycle do not accumulate prematurely. At the G1/S transition FZR1 is phosphorylated, leading to its dissociation from the APC/C. Following DNA damage, it is required for the G2 DNA damage checkpoint: its dephosphorylation and reassociation with the APC/C leads to the ubiquitination of PLK1, preventing entry into mitosis.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: FZR1/CDC20C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité