Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNG8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13243R-A555
BOSSBS-13243R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13243R-A555
Anti-GNG8 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
G Gamma14 (GNGT2) is a Guanine nucleotide-binding protein. G proteins are composed of 3 units, alpha, beta and gamma and are involved in various transmembrane signaling systems as signal modulators or transducers. The beta and gamma chains are required for the GTPase activity, for replacement of GDP by GTP, and for G protein-effector interaction. This G protein is specific to retinal cones and is involved in regulation of phototransduction.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: G gamma14
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité