Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GNA13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13247R-A350
BOSSBS-13247R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13247R-A350
Anti-GNA13 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
Heterotrimeric G proteins function to relay information from cell surface receptors to intracellular effectors. Each of a very broad range of receptors specifically detects an extracellular stimulus (a photon, pheromone, odorant, hormone or neurotransmitter) while the effectors (i.e., adenyl cyclase), which act to generate one or more intracellular messengers, are less numerous. In mammals, G protein Alpha, Beta and Gamma polypeptides are encoded by at least 16, 4 and 7 genes, respectively. Most interest in G proteins has been focused on their Alpha subunits, since these proteins bind and hydrolyze GTP and most obviously regulate the activity of the best studied effectors. Four distinct classes of G Alpha subunits have been identified; these include G Alpha s, G Alpha i, G Alpha q and G Alpha 12/13. The two members of the fourth class of G Alpha subunit proteins, G Alpha 12 and G Alpha 13, are insensitive to ADP-ribosylation by pertussis toxin, share 67% identity with each other and less than 45% identity with other G Alpha subunits and are widely expressed in a broad range of tissues.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: G protein alpha 13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité