Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CCL5/RANTES Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-1324R-A750
BOSSBS-1324R-A750
Anti-CCL5/RANTES Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Chemoattractant for blood monocytes, memory T-helper cells and eosinophils. Causes the release of histamine from basophils and activates eosinophils. May activate several chemokine receptors including CCR1, CCR3, CCR4 and CCR5. One of the major HIV-suppressive factors produced by CD8+ T-cells. Recombinant RANTES protein induces a dose-dependent inhibition of different strains of HIV-1, HIV-2, and simian immunodeficiency virus (SIV). The processed form RANTES(3-68) acts as a natural chemotaxis inhibitor and is a more potent inhibitor of HIV-1-infection. The second processed form RANTES(4-68) exhibits reduced chemotactic and HIV-suppressive activity compared with RANTES(1-68) and RANTES(3-68) and is generated by an unidentified enzyme associated with monocytes and neutrophils (PubMed:1679162, PubMed:13864, PubMed:8525373, PubMed:9516414, PubMed:15923218). May also be an agonist of the G protein-coupled receptor GPR75, stimulating inositol trisphosphate production and calcium mobilisation through its activation. Together with GPR75, may play a role in neuron survival through activation of a downstream signaling pathway involving the PI3, Akt and MAP kinases. By activating GPR75 may also play a role in insulin secretion by islet cells (PubMed:23979485).

Type: Primary
Antigen: CCL5/RANTES
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 62-91/91
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Pig, Guinea Pig

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité