Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAB4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13256R-A647
BOSSBS-13256R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13256R-A647
Anti-GAB4 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The Gab family of adaptor proteins function as molecular scaffolds that mediate protein recruit-ment to RTKs. Cytokine/growth factor triggering of protein tyrosine kinase receptors (RTKs) initiates signaling cascades that progress to the nucleus where signals for activation, proliferation and differentiation occur. This scaffolding mechanism represents a critical link in cytokine/growth factor signaling routes. Gab 1-4 contain Pleckstrin homology and potential binding sites for SH2 and SH3 domain-containing proteins. The recruitment of signaling partners to Gab family members is phosphorylation-dependent. Insulin receptor and EGF receptor signaling are among the cascades that rely on Gab family members to elicit a nuclear response to an extracellular stimulus. Gab 4 (GRB2-associated-binding protein 4), also designated GRB2-associated-binding protein 2-like (Gab 2-like), is a 574 amino acid protein that shares 62% sequence similarity with Gab 2 and contains one Pleckstrin homology domain.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GAB4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité