Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABBR2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13258R-HRP
BOSSBS-13258R-HRPEA 921 EUR InStock
BOSSBS-13258R-HRP
Anti-GABBR2 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
The multi-pass membrane protein encoded by this gene belongs to the G-protein coupled receptor 3 family and GABA-B receptor subfamily. The GABA-B receptors inhibit neuronal activity through G protein-coupled second-messenger systems, which regulate the release of neurotransmitters, and the activity of ion channels and adenylyl cyclase. This receptor subunit forms an active heterodimeric complex with GABA-B receptor subunit 1, neither of which is effective on its own. Allelic variants of this gene have been associated with nicotine dependence.[provided by RefSeq, Jan 2010].

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GABBR2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité