Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GABPA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13261R-A350
BOSSBS-13261R-A350EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13261R-A350
Anti-GABPA Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
The transcription factor GA-binding protein (GABP) is composed of two subunits, the Ets-related GABP-alpha and a GABP-alpha-associated subunit, GABP beta. GABP alpha binds to a specific DNA sequence and GABP beta exists as b1 and b2 splice variants that differ in their C-termini. In primary neuronal cultures, GABP beta is expressed in both the cytoplasm and the nucleus, whereas GABP alpha is expressed mainly in the nucleus. GABP is constitutively expressed as either a GABP alpha beta heterodimer or a GABP alpha b heterotetramer, both of which can modify GABP-dependent transcription in vitro and in vivo. The GABP alpha beta tetrameric complex performs many different functions, such as stimulating transcription of the adenovirus E4 gene, differentially activating BRCA1 expression in human breast cell lines, potentiating Tat-mediated activation of long terminal repeat promoter transcription and viral replication in certain cell types, acting as a coordinator of mitochrondrial and nuclear transcription for cytochrome oxidase in neurons and assisting in the regulation of rpL32 gene transcription.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GABPA/NRF2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité