Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GADL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13264R-A680
BOSSBS-13264R-A680EA 855 EUR InStock
BOSSBS-13264R-A680
Anti-GADL1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
There are two forms of glutamic acid decarboxylases (GADs) that exist in brain: GAD-65 (also known as GAD2) and GAD-67 (also known as GAD1, GAD or SCP). GAD-65 and GAD-67 are members of the group II decarboxylase family of proteins and are responsible for catalyzing the rate limiting step in the production of GABA (gamma-aminobutyric acid) from L-glutamic acid. Although both GADs are found in brain, GAD-65 localizes to synaptic vesicle membranes in nerve terminals, while GAD-67 is distributed throughout the cell. GAD-67 is responsible for the basal levels of GABA synthesis. In the case of a heightened demand for GABA in neurotransmission, GAD-65 transiently activates to assist in GABA production. As a member of the group II decarboxylase family, GADL1 (Glutamate decarboxylase-like protein 1) is a 521 amino acid protein that utilizes pyridoxal phosphate as a cofactor for its carboxylase activity. There are two isoforms of GADL1 that exist as a result of alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: GADL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 51-150/521
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité