Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GALE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)

Fournisseur: Bioss
BS-13265R-A350
BOSSBS-13265R-A350EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13265R-A350
Anti-GALE Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 350)
Anticorps
GALE is a 348 amino acid protein that functions as the third enzyme in the Leloir pathway of galactose metabolism. A member of the sugar epimerase family, GALE exists as a homodimer, binds FAD as a cofactor and catalyzes the epimerization of UDP-N-acetylglucosamine to UDP-N-acetylgalactosamine and UDP-glucose to UDP-galactose. The gene encoding GALE maps to human chromosome 1p36.11 and mutations in this gene lead to the development of complex disorder known as epimerase-deficiency galactosemia (EDG) or galactosemia type 3, which is characterized by mental retardation, liver damage, cataracts and deafness.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GALE/Galactowaldenase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 350
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité