Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GALM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13268R-A647
BOSSBS-13268R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13268R-A647
Anti-GALM Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
Galactose Mutarotase is a member of the aldose epimerase family and is involved in hexose metabolism. Through its catalytic activity, Galactose Mutarotase converts beta-aldose to alpha-aldose on several sugars, including D-glucose, L-arabinose and D-xylose. Found in the cytoplasm of most cells, Galactose Mutarotase plays a key role in galactose metabolism by catalyzing the conversion of beta-D-galactose to alpha-D-galactose. The enzyme contains two residues, Glu 304 and His 170, that are critical for catalysis, as well as His 96 and Asp 243, which are important for proper substrate recognition by the active site. No known diseases have been associated with mutations in the Galactose Mutarotase gene, although inhibition of Galactose Mutarotase activity could potentially be associated with a build-up of unmetabolized sugars during metabolism.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GALM/Galactose mutarotase
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité