Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GALNT10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-13270R-CY5
BOSSBS-13270R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13270R-CY5
Anti-GALNT10 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
The UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAc-T) family of enzymes are substrate-specific proteins that catalyze the transfer of GalNAc (N-acetylgalactosaminyl) to serine and threonine residues of various proteins, thereby initiating mucin-type O-linked glycosylation in the Golgi apparatus. GalNAc-T10 (Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 10), also known as UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 10, is a 603 amino acid single-pass type II membrane protein that prefers Muc5Ac and EA2 peptide substrates. The N-terminal domain is involved in substrate binding and manganese coordination, while the C-terminal domain is involved in UDP-Gal binding and catalytic reaction. GalNAc-T10 is widely expressed, with highest levels found in small intestine. There are four isoforms of GalNAc-T10 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GALNT10/GalNAc-T10
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité