Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GALNT11/GalNAc-T11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13271R-A750
BOSSBS-13271R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13271R-A750
Anti-GALNT11/GalNAc-T11 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
The UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAc-T) family of enzymes are substrate-specific proteins that catalyze the transfer of GalNAc (N-acetylgalactosamine) to serine and threonine residues onto various proteins, thereby initiating mucin-type O-linked glycosylation in the Golgi apparatus. GalNAc-T11 (Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 11), also known as UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 11, is a 608 amino acid protein that catalyzes glycosylation of Muc1, Muc4.1 and EA2, though it does not display enzymatic preference for erythropoitein. The N-terminal domain is involved in substrate binding and manganese coordination, while the C-terminal domain is involved in UDP-Gal binding and catalytic reaction. GalNAc-T11 is highly expressed in kidney tubules, though it is not expressed in glomeruli. There are two isoforms of GalNAc-T11 that are produced as a result of alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: GALNT11/GalNAc-T11
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 401-500/608
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human; Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité