Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GALNT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13273R-CY3
BOSSBS-13273R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13273R-CY3
Anti-GALNT1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAc-T) family of enzymes are substrate-specific proteins that catalyze the transfer of GalNAc (N-acetylgalactosamine) to serine and threonine residues onto various proteins, thereby initiating mucin-type O-linked glycosylation in the Golgi apparatus. GalNAc-T1, also known as GALNT1 (Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 1), is a ubiquitously expressed 559 amino acid single-pass type II membrane protein that localizes to the Golgi apparatus and, like other GalNAc-Ts, contains a stem region and a C-terminal ricin/lectin-like domain. GalNAc-T1 catalyzes the first reaction in O-linked oligosaccharide biosynthesis, namely the transfer of an N-acetyl-D-galactosamine residue to a protein acceptor. GalNAc-T1 uses calcium and manganese as cofactors. Due to alternative splicing events, two GalNAc-T1 isoforms are expressed.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GALNT1/GalNAc-T1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité