Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GALNT13 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13274R-FITC
BOSSBS-13274R-FITCEA 858 EUR InStock
BOSSBS-13274R-FITC
Anti-GALNT13 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
The UDP-N-acetyl-alpha-D-galactosamine:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase (GalNAc-T) family of enzymes are substrate-specific proteins that catalyze the transfer of GalNAc (N-acetylgalactosamine) to serine and threonine residues onto various proteins, thereby initiating mucin-type O-linked glycosylation in the Golgi apparatus. GalNAc-T13 (Polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 13), also known as UDP-GalNAc:polypeptide N-acetylgalactosaminyltransferase 13, is a 556 amino acid protein that displays much stronger enzymatic activity than GalNAc-1 towards GalNAc transfer to mucin peptides such as Muc5a and Muc7. The N-terminal domain is involved in substrate binding and manganese coordination, while the C-terminal domain is involved in UDP-Gal binding and catalytic reaction. With specific expression in the central nervous system, GalNAc-T13 may be responsible for the synthesis of Tn antigen in neuronal cells, which is a universal carcinoma marker on malignant cells.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GALNT13/GalNAc-T13
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité