Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CRYG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13276R-CY3
BOSSBS-13276R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-13276R-CY3
Anti-CRYG Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Crystallins are the major proteins of the vertebrate eye lens, where they maintain the transparency and refractive index of the lens. Crystallins are divided into alpha, beta, and gamma families, and the beta and gamma-crystallins also comprise a superfamily. Crystallins usually contain seven distinctive protein regions, including four homologous motifs, a connecting peptide, and N- and C-terminal extensions. gamma-crystallins are structural proteins in the lens, and they exists as monomers which typically lack connecting peptides and terminal extensions. The gamma-crystallins include seven closely related gamma A, gamma B, gamma C, gamma D, gamma E, gamma F, and gamma G-crystallin, as well as the gamma N and gamma S-crystallin genes. The gamma-crystallins are differentially regulated after early development, and are involved in cataract formation as a result of either age-related protein degradation or genetic mutation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: gamma Crystallin
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité