Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TN-C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-1327R-CY3
BOSSBS-1327R-CY3EA 876 EUR InStock
BOSSBS-1327R-CY3
Anti-TN-C Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Tenascin, also known as hexabrachion and cytotactin, is an extracellular matrix protein with a spatially and temporally restricted tissue distribution. It is a hexameric, multidomain protein with disulfide linked subunits of 190 to 240 kD, originally characterized as 'myotendinous antigen.' In the embryo it is present in dense mesenchyme surrounding developing epithelia and in developing cartilage and bone. In the adult, tenascin remains present in tendons and myotendinous junctions in the perichondrium and periosteum, as well as in smooth muscle.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: Tenascin C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité