Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RASA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13280R-CY3
BOSSBS-13280R-CY3EA 858 EUR InStock
BOSSBS-13280R-CY3
Anti-RASA1 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The mammalian c-H-, c-K- and N-Ras proto-oncogenes encode ubiquitously expressed proteins (1,2). p21Ras can exist in either a physiologically quiescent GDP-binding state or a GTP-binding signal-emitting state (3). Oncogenic p21Ras proteins are trapped in the excited signal-emitting state because the mechanism normally employed to delimit their excitation period, hydrolysis of their bound GTP to GDP, is impaired as a result of specific mutations (3). Interaction of p21Ras with GTPase activating protein (GAP) can increase hydrolysis of p21Ras-bound GTP by as much as 1000-fold (4,5). The product of the neurofibromatosis type 1 gene (NF1) has also been shown to exhibit p21Ras GAP activity (6,7), and proteins that stimulate the GTPase activity of three other low molecular weight GTPases, including Rho, Rab 3A and Rap 1, have also been described (8,9).

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: RASA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité