Anti-GAPDHS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Fournisseur: Bioss
BS-13282R-CY3
BOSSBS-13282R-CY3EA 901 EUR InStock
BOSSBS-13282R-CY3
Anti-GAPDHS Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
May play an important role in regulating the switch between different pathways for energy production during spermiogenesis and in the spermatozoon. Required for sperm motility and male fertility (By similarity).
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GAPDHS/GAPDH2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité