Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GAPVD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13283R-A647
BOSSBS-13283R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13283R-A647
Anti-GAPVD1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
GAPVD1 is a 1478 amino acid peripheral membrane protein that acts both as a GTPase-activating protein (GAP) and a guanine nucleotide exchange factor (GEF). GAPVD1 participates in many processes such as insulin receptor internalization, Glut4 trafficking and endocytosis. In addition, depletion of GAPVD1 leads to delayed EGFR degradation by mediating receptor ubiquination through its RGD domain, suggesting that it may be an important mediator of carcinogenesis resulting from Ras protein mutations. There are six isoforms of GAPVD1 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GAPex5/GAPVD1/RAP6
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité