Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GARNL1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13286R-HRP
BOSSBS-13286R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13286R-HRP
Anti-GARNL1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
GARNL1 is expressed during embryogenesis with E12. During development, GARNL1 expression decreases, persisting at high levels only in neurons of the adult brain. GARNL1 localizes to the cytoplasm where it may play a role regulating GTP hydrolysis of proteins such as Ran and Rap. GARNL1 is imported to the nucleus via dimerization with E12. GARNL1 interacts with the HLH region of E12 and may function to negatively regulate the transcription of E12-dependent downstream target genes. This suggests that at least a portion of the function of GARNL1 is dependent upon its association with E12. GARNL1 may also associate with other HLH proteins and influence a variety of HLH signaling cascades. In adult brain, GARNL1 activity does not involve E12 and therefore it may serve a different function in developed neural tissue.

Recommended Dilutions: IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GARNL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité