Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GART Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)

Fournisseur: Bioss
BS-13288R-A680
BOSSBS-13288R-A680EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13288R-A680
Anti-GART Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 680)
Anticorps
Purines are critical for energy metabolism, cell signaling and cell reproduction and also function as precursors for coenzymes, energy transfer molecules, regulatory factors and proteins involved in RNA and DNA synthesis. GART (GAR transformylase), also referred to as AIRS, GARS, PAIS, PGFT, PRGS or GARTF, is 1,010 amino acids in length and is a key folate-dependent trifunctional enzyme with phosphoribosylglycinamide formyltransferase, phosphoribosylglycinamide synthetase and AICAR (phosphoribosylaminoimidazole synthetase) activity required for de novo purine biosynthesis. Cancer cells require considerable amounts of purines to sustain their accelerated growth and GART is, therefore, a target for cancer chemotherapy. GART is highly conserved in vertebrates. Two isoforms of GART are expressed due to alternative splicing events.

Type: Primary
Antigen: GART
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 680
Public Immunogen Range: 281-380/1010
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité