Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GAS2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: Bioss
BS-13289R
BOSSBS-13289REA 719 EUR InStock
BOSSBS-13289R
Anti-GAS2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Gas2 is a 313 amino acid protein encoded by the human gene GAS2. Gas2 is thought to play a role in apoptosis by acting as a cell death substrate for caspases. Gas2, a component of the microfilament system, is cleaved by a caspase (caspase-3 and caspase-7) at Asparagine 278 during apoptosis. The cleaved form resulting from this dramatically induces the rearrangement of the Actin cytoskeleton and causes potent changes in the shape of the affected cells. Gas2 is believed to also be involved in the membrane ruffling process. During the G0-G1 transition phase Gas2 can be found phosphorylated on its serine residues. Gas2 is a cytoskeleton and peripheral membrane protein that co-localizes with Actin fibers at the cell border and along the stress fibers in growth-arrested fibroblasts. Gas2 is mainly membrane-associated but when hyperphosphorylated it will accumulate at membrane ruffles. Gas2 is specifically expressed at growth arrest and is ubiquitously expressed with highest levels found in liver, lung and kidney. There is no evidence, however, of Gas2 expression in spleen.

WB(1:100-1000), IHC-P(1:100-500), IF(IHC-P)(1:50-200)

Type: Primary
Antigen: GAS2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité