Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-YEATS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-13290R-CY5
BOSSBS-13290R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13290R-CY5
Anti-YEATS4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Gene amplification is associated with tumor stage and progression in human gliomas. Several amplified loci are identified and comprise multiple genes. The glioma amplified sequence 41 (GAS41) is an evolutionarily conserved eukaryotic protein found in diverse species. GAS41 is related to the AF-9 and ENL proteins, which are putative transcription factors in some acute leukemias, and interacts with a component of the nuclear matrix, NuMA, in interphase cells. GAS41 has a dotted staining pattern in interphase nuclei and a uniform distribution in mitotic cells. GAS41 is ubiquitously expressed, with the highest levels of expression in human brain. In neuroblastoma, GAS41 is located in the nucleoli, but not in the nucleoplasm. GAS41 also binds to the MLL fusion partner AF10, which is involved in two distinct chromosomal translocations associated with hematologic malignancy. In addition, GAS41 interacts with INI1 (Integrase Interactor), which is a human homologue of the yeast SNF5 protein, a component of the SWI/SNF complex. The GAS41 gene maps to human chromosome 12q13-q15.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: YEATS4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité