Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GSDMB Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13291R-HRP
BOSSBS-13291R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13291R-HRP
Anti-GSDMB Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
GSDML is a member of the GSDMDC (gasdermin-domain containing) family of proteins. Members of the GSDMDC family are involved in a wide variety of cellular processes, including cell-cycle control, extracellular matrix production, differentiation and apoptosis, and have been associated with the development and progression of cancer. GSDML is a widely expressed protein found in both cancerous and non-cancerous tissues localizing to the cytoplasm and in secretory vesicles. The gene encoding GSDML is thought to have been generated by a duplication event of the GSDM1 gene which encodes gasdermin. In addition, various isoforms exist for GSDML.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GSDML/Gasdermin like
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité