Anti-GATM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Fournisseur: Bioss
BS-13296R-CY5
BOSSBS-13296R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13296R-CY5
Anti-GATM Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Catalyzes the biosynthesis of guanidinoacetate, the immediate precursor of creatine. Creatine plays a vital role in energy metabolism in muscle tissues. May play a role in embryonic and central nervous system development. May be involved in the response to heart failure by elevating local creatine synthesis.
Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200
Type: Primary
Antigen: GATM
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité