Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GBA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)

Fournisseur: Bioss
BS-13297R-CY5
BOSSBS-13297R-CY5EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13297R-CY5
Anti-GBA2 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy5®)
Anticorps
Non-lysosomal glucosylceramidase that catalyzes the conversion of glucosylceramide (GlcCer) to free glucose and ceramide. Involved in sphingomyelin generation and prevention of glycolipid accumulation. May also catalyze the hydrolysis of bile acid 3-O-glucosides, however, the relevance of such activity is unclear in vivo. Plays a role in central nevous system development. Required for proper formation of motor neuron axons.

Recommended Dilutions: Flow Cytometry: 1:20-100; IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GBA2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy5®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité