Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GBA3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))

Fournisseur: Bioss
BS-13298R-FITC
BOSSBS-13298R-FITCEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13298R-FITC
Anti-GBA3 Rabbit Polyclonal Antibody (FITC (Fluorescein Isothiocyanate))
Anticorps
CBG is a monomeric enzyme involved in the absorption and metabolism of flavonoid glucosides. CBG is found predominately in the liver, but is also located in tissues such as spleen, small intestine and kidney. Through its catalytic activity, CBG is able to hydrolyze a variety of glycosides including phytoestrogens, cyanogens, and flavonols. Although its catalytic activity extends to many dietary flavonoids, CBG has increased specificity for hydrophobic aglycones such as beta-D-glucoside and beta-D-galactoside. Hydrolysis is inhibited by sodium taurocholate and glucosyl-sphingosine, both of which regulate CBG enzymatic activity. Deficiencies in CBG have been implicated in Gaucher’s disease, a lysosomal storage disease that causes a build up of fatty material in the spleen, liver, lung and kidneys.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GBA3/CBG
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: FITC (Fluorescein Isothiocyanate)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité