Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-GBE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)

Fournisseur: Bioss
BS-13300R-A555
BOSSBS-13300R-A555EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13300R-A555
Anti-GBE1 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 555)
Anticorps
GBE1 is a 702 amino acid protein that is expressed at high levels in muscle and liver and is involved in glycogen biosynthesis. Existing as a monomer, GBE1 catalyzes the transfer of alpha-1,4-linked glucosyl units from the outer end of a glycogen chain to an alpha-1,6 position on a neighboring glycogen chain and, via this catalytic activity, plays an essential role in glycogen accumulation. Defects in the gene encoding GBE1 are the cause of glycogen storage disease type 4 (GSD4) and adult polyglucosan body disease (APBD), the first of which is a metabolic disorder that is associated with the accumulation of polysaccharides and is characterized by liver disease during childhood. Unlike GSD4, APBD is a late-onset disorder that affects the central and peripheral nervous systems and is characterized by cognitive impairment, pyramidal tetraparesis and peripheral neuropathy.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GBE1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 555
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité