Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GBGT1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-13301R-HRP
BOSSBS-13301R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-13301R-HRP
Anti-GBGT1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
GBGT1 is a 347 amino acid single-pass type II membrane protein that belongs to the glycosyltransferase 6 family. Localizing to the golgi apparatus membrane, GBGT1 is widely expressed, with high levels found in placenta, ovary and peripheral blood leukocyte, and lower levels expressed in liver, thymus and testis. GBGT1 utilizes manganese as a cofactor, and assists in the addition of N-acetylgalactosamine (GalNAc) in alpha-1,3-linkage to various substrates, resulting in the formation of glycolipids. Glycolipids are present in most eukaryotic cells and may assist in the adherence of certain pathogens. Existing as two alternatively spliced isoforms, the gene encoding GBGT1 maps to human chromosome 9q34.2 and mouse chromosome 2 A3.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: GBGT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité