Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GUCA1C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)

Fournisseur: Bioss
BS-13308R-A647
BOSSBS-13308R-A647EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13308R-A647
Anti-GUCA1C Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 647)
Anticorps
The intracellular stimulation of guanylate cyclase (GC) by calcium, a key event in the recovery of the dark state of rod photoreceptors after exposure to light, is mediated by guanylate cyclase-activating proteins (GCAP). GCAPs are calcium-binding proteins belonging to the calmodulin superfamily and are specifically expressed in retina. GCAP3 (Guanylyl cyclase-activating protein 3), also known as GUCA1C (Guanylate cyclase activator 1C), is a 209 amino acid EF-hand calcium binding protein that is activated by the decrease in calcium from the absorption of light by rhodopsin. Activation of GCAP3 leads to stimulation of guanylate cyclase 1 and 2 (GC1 and GC2), which increases cGMP concentration. Calcium sensitive regulation of GC is essential in recovery of the rod receptor dark state following light exposure. There are two isoforms of GCAP3 that are produced as a result of alternative splicing events.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GCAP3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 647
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité