Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PLEKHO1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))

Fournisseur: Bioss
BS-1330R-HRP
BOSSBS-1330R-HRPEA 893 EUR InStock
BOSSBS-1330R-HRP
Anti-PLEKHO1 Rabbit Polyclonal Antibody (HRP (Horseradish Peroxidase))
Anticorps
Plays a role in the regulation of the actin cytoskeleton through its interactions with actin capping protein (CP). May function to target CK2 to the plasma membrane thereby serving as an adapter to facilitate the phosphorylation of CP by protein kinase 2 (CK2). Appears to target ATM to the plasma membrane. Appears to also inhibit tumor cell growth by inhibiting AKT-mediated cell-survival. Also implicated in PI3K-regulated muscle differentiation, the regulation of AP-1 activity (plasma membrane bound AP-1 regulator that translocates to the nucleus) and the promotion of apoptosis induced by tumor necrosis factor TNF. When bound to PKB, it inhibits it probably by decreasing PKB level of phosphorylation.

Recommended Dilutions: Western Blot: 1:100-1000; IHC-P: 1:100-500

Type: Primary
Antigen: PLEKHO1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: HRP (Horseradish Peroxidase)
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité