Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCDH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)

Fournisseur: Bioss
BS-13312R-CY7
BOSSBS-13312R-CY7EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13312R-CY7
Anti-GCDH Rabbit Polyclonal Antibody (Cy7®)
Anticorps
GCDH is a 438 amino acid protein that localizes to the mitochondrial matrix and belongs to the acyl-CoA dehydrogenase family. Existing as a homotetramer, GCDH uses FAD as a cofactor to catalyze the oxidative decarboxylation of glutaryl-CoA to crotonyl-CoA and CO(2) in the degradative pathway of L-lysine, L-hydroxylysine and L-tryptophan metabolism. While GCDH exists as both a long and short isoform, only the long isoform is a functionally active protein. Defects in the gene encoding GCDH are the cause of glutaric acidemia type I (GA-I), an autosomal recessive disorder that is characterized by the accumulation of glutaconic acid and is associated with such symptoms as progressive dystonia and athetosis due to gliosis and neuronal loss in the basal ganglia.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GCDH
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy7®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité