Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)

Fournisseur: Bioss
BS-13314R-A750
BOSSBS-13314R-A750EA 890 EUR InStock
BOSSBS-13314R-A750
Anti-GCM2 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 750)
Anticorps
Glial cells missing homolog 2 (GCM2), also known as Chorion-specific transcription factor GCMb, is a 506 amino acid nuclear protein. GCM2 is a transcription factor that acts as an essential regulator of parathyroid development. GCM2 is also thought to mediate the effect of calcium on parathyroid hormone expression and secretion in parathyroid cells. GCM2 contains one N-terminal GCM domain, which has DNA binding activity. Mutations of the gene that encodes GCM2 are associated with hypoparathyroidism, an autosomal recessive condition characterized by hypocalcemia and hyperphosphatemia.

Type: Primary
Antigen: GCM2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: ALEXA FLUOR® 750
Public Immunogen Range: 61-160/506
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité