Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCNT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)

Fournisseur: Bioss
BS-13317R-A488
BOSSBS-13317R-A488EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13317R-A488
Anti-GCNT3 Rabbit Polyclonal Antibody (Alexa Fluor® 488)
Anticorps
2010013H22Rik; 2210021I22Rik; 2210401J11Rik; 3-galactosyl-O-glycosyl-glycoprotein beta-1; 6-N-acetylglucosaminyltransferase 3; 6-N-acetylglucosaminyltransferase; Beta 1 3 galactosyl O glycosyl glycoprotein beta 1 6 N acetylglucosaminyltransferase 3; Beta-1; Beta1 6 N acetylglucosaminyltransferase 3; beta1 6 N acetylglucosaminyltransferase; C2/4GnT; C24GNT; C2GnT M; C2GnT mucin type; C2GnT-M; C2GnT-mucin type; C2GnT2; C2GNTM; Core 2 beta 1 6 N acetylglucosaminyltransferase II; Core 2/core 4 beta 1 6 N acetylglucosaminyltransferase; Core 2/core 4 beta-1; dI/C2/C4GnT; EC 2.4.1.102; EC 2.4.1.150; GCNT3; GCNT3_HUMAN; Glucosaminyl (N acetyl) transferase 3; Glucosaminyl (N acetyl) transferase 3 mucin type; GnT M; GNTM; hC2GnT M; hC2GnT-M; Mucus-type core 2 beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase. OTTHUMP00000163601.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GCNT3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Alexa Fluor® 488
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité