Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GCNT7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13319R-CY3
BOSSBS-13319R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13319R-CY3
Anti-GCNT7 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
Belonging to the glycosyltransferase 14 family, GCNT7, also known as Beta-1,3-galactosyl-O-glycosyl-glycoprotein beta-1,6-N-acetylglucosaminyltransferase 7, is a 430 amino acid glycosyltransferase that is localized to the Golgi apparatus. Other members of this family include GCNT1, GCNT2, GCNT3, GCNT4 and GCNT6. GCNT1 has been shown to play an important regulatory role in the biosynthesis of mucin-type O-glycans, which serve as ligands in cell adhesion. Specifically, GCNT1 expression in leukocytes regulates the synthesis of core 2 O-glycans that carry sialyl-Lewis x (sLex) oligosaccharides, which confer high affinity binding to Selectin proteins. Since downregulation of Selectin ligand expression has been shown to inhibit tissue infiltration, glycosyltransferase 14 family members represent potential drug targets for the treatment of inflammatory disorders and other pathologies involving Selectin proteins.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: GCNT7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité