Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TUBGCP4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)

Fournisseur: Bioss
BS-13320R-CY3
BOSSBS-13320R-CY3EA 893 EUR InStock
BOSSBS-13320R-CY3
Anti-TUBGCP4 Rabbit Polyclonal Antibody (Cy3®)
Anticorps
The gamma-Tubulin complex is composed of gamma Tubulin and the gamma-Tubulin complex-associated proteins GCP2, GCP3, GCP4, GCP5 and GCP6, all of which are essential components of microtubule organizing centers. gamma-Tubulin complex components are localized to both the centrosome, where they are involved in microtubule nucleation, and to the cytoplasm, where they exist as soluble complexes that can be recruited to the centrosome as needed. Although the GCP proteins are related, they have distinct roles which contribute to the proper function of the gamma-Tubulin complex. GCP4 (gamma-tubulin complex component 4), also known as TUBGCP4, is a ubiquitously expressed 667 amino acid member of the gamma-Tubulin complex that localizes to the metaphase spindle during mitosis. In response to proteosome inhibition, GCP4 exhibits increased accumulation at the pericentiolar material where it participates in microtubule organization and nucleation.

Recommended Dilutions: IF(IHC-P): 1:50-200

Type: Primary
Antigen: TUBGCP4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Cy3®
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité